SRP3066
IGF-Binding Protein 7 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
PGI2-stimulating factor, PSF, Prostacyclin-stimulating factor, Tumor-derived adhesion factor (TAF), IBP-7, IGF binding protein related protein-1 (IGFBPrP1), Mac25
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
26.4 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IGFBP7(3490)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)