SRP2046
Thyroid Hormone receptor,α1 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AR7, EAR7, ERB-T-1, ERBA, ERBA1, MGC000261, MGC43240, NR1A1, THRA1, c-ERBA-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥80% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~56.5 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
500 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... THRA(7067)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1