SRP0698
HRAS1 (G12V) Protein
recombinant
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~84 kDa
Concentrazione
0.1 μg/μL
Numero d’accesso
NM_003159
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HRAS1(6792)
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1