SRP0609
TUT4, FLAG® -Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
TUT4, Terminal uridylyltransferase 4, ZCCHC11
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
127 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... ZCCHC11(23318)
Descrizione generale
Human TUT4, also known as ZCCHC11, GenBank Accession number NM_001009881, a.a. 212-1313 with C-terminal FLAG-Avi-tag. MW = 127 kDa, expressed in an HEK293 expression system. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag™ technology. Biotinylation is confirmed to be ?90%.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)