Key Documents
SRP0595
Sigma-Aldrich
GLS2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
L-glutaminase, L-glutaminase amidohydrolase, glutaminase liver isoform (liver mitochondria)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
frozen liquid
PM
66 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... GLS2(27165)
Descrizione generale
Human glutaminase liver isoform (liver, mitochondria), also known as GLS2, L-glutaminase, and L-glutaminase amidohydrolase, GenBank Accession No.NM_013267, a.a. 15-602, with N-terminal His-tag, MW=66 kDa, expressed in an E.coli cell expression system.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1