Key Documents
SRP0516
Sigma-Aldrich
GLS1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
GAC, GAM, GLS, GLS1, KGA, glutaminase, glutaminase transcript variant 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
frozen liquid
PM
72.5 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... GLS(2744)
Descrizione generale
Human glutaminase (GLS), also known as glutaminase transcript variant 1 (GLS1), GAC, GAM and KGA, GenBank Accession No. NM_014905, a.a. 17-669(end), with N-terminal His-tag, MW 72.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Stato fisico
Aqueous solution
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1