Documenti fondamentali
SRP0590
Sigma-Aldrich
TIM-3, Biotin Labeled, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
HAVCR-2, Hepatitis A virus cellular receptor 2, KIM- 3, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
23.3 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HAVCR2(84868)
Descrizione generale
Human TIM-3, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR-2, and KIM- 3. GenBank Accession No. NM_032782,a.a. 22-200 ith a C-terminal Avi-biotin, Histag,expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 23.3 kDa. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. Biotinylation is confirmed to be greater than 90%. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)