Documenti fondamentali
SRP0541
Sigma-Aldrich
SIRP-alpha (CD172A), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Bit, CD172a, MyD-1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Stato
frozen liquid
PM
38.4 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SIRPA(140885)
Descrizione generale
Signal regulatory protein-alpha (SIRP-α), also known as Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1, CD172a, Bit, and MyD-1, GenBank Accession No. NP_542970, a.a. 27-370, with C-terminal His-tag, MW 38.4 kDa*, expressed in a HEK293 expression system. This protein acts as a receptor for CD47; a.a. 27-370 correspond to the extracellular portion of SIRP-α. *Note: SIRP-α is heavily glycosylated, resulting in apparent higher molecular weight.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)