SRP0529
Mouse PD-L1 (CD274), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
54 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... CD274(60533)
Descrizione generale
Mouse secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7- H1), GenBank Accession No. NM_021893, a.a. 18-238, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a and with a Cterminal Avitag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein was biotinylated using AviTag technology. MW = 54 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1