SRP6434
PD-L1/CD274/B7-H1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PDCD1L1, PDCD1LG1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 26 kDa
observed mol wt 35-42 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Phe 19 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CD274(29126)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)