Documenti fondamentali
SRP0502
Sigma-Aldrich
CEACAM, AviTag ,His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, biliary glycoprotein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
47 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CEACAM1(634)
Descrizione generale
Human CEACAM, also known as Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 or biliary glycoprotein, (GenBank Accession No. NM_ 001712), amino-acids 35-428, with C-terminal Avi-His-tag, MW = 47 kDa, expressed in HEK293 cells. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1