SRP0293
Cathepsin V Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Cathepsin L2, Cathepsin U
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥436 pmol/min-μg
PM
37 kDa
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CTSL2(1515)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1