Documenti fondamentali
SRP0160
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44) human
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
HIST1H3E, Histone H3.1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Origine biologica
human
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
aqueous solution
PM
~2 kDa
Confezionamento
pkg of 160 nmol
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3E(8353)
Descrizione generale
A peptide substrate for Histone 3 K27 methyltransferases.
Applicazioni
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 K27 methyltransferases for drug discovery and HTS applications
Stato fisico
Supplied as water solution, 800 μM
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube to recover full content of the tube. Aliquot into single use aliquots. Store remaining product in aliquots at -70°C. Note: Avoid freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.