SRP0119
Sirtuin 5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-5, SIR2L5, SIRT5, sir2-like 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥50% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
59.8 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SIRT5(23408)
Descrizione generale
Human Sirtuin 5, GenBank Accession No. NM_012241), full length with N-terminal ST tag, MW = 59.8kDa, expressed in Escherichia coli expression system.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3