SRE0039
Cyanogen Bromide Activated Agarose, High Swell Ratio
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Cyanogen bromide-activated Agarose, CNBr- activated agarose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
tecniche
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Braccio spaziatore
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
Rigonfiamento
1 g swells to ≥5 mL
Capacità
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
Compatibilità
suitable for chromatography
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Cross-linked 4% beaded agarose matrix for ligand coupling and binding reactions.
- Designed with a 1-atom matrix spacer, facilitating efficient ligand coupling via isourea derivative or related linkage.
- Offers a high binding capacity of at least 10 mg/mL for BSA (via amino groups).
- Ideal for manufacturing diagnostic assays.
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?