SRE0019
Apirasi
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ATPase ≥200 units/mg protein
Sinonimo/i:
Adenosina 5′-difosfatasi, Adenosina 5′-trifosfatasi
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Tipo
Grade VII
Forma fisica
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
Composizione
Protein, 25-60%
Solubilità
H2O: soluble 1.0 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Reazione: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1