Documenti fondamentali
SML3931
Sigma-Aldrich
(-)-Vestitol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3R)-3,4-Dihydro-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (3R)-Vestitol, Vestitol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities.
Vestitol is a hydroxyisoflavan isolated from Cuban and Brazilian red propolis, licorice root and other sources that exhibits potent anti-inflammatory, anti-viral, and antiparasitic activities. Apparently Vestitol inhibits release of the chemokines CXCL1/KC and CXCL2/MIP-2 from macrophages. Vestitol strongly inhibits Chikungunya virus infection. Vestitol exhibits anti-trypanosomal activity against T. brucei and T. congolense (EC50 3.86 and 4.36 µg/ml.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)