SML3905
FerroLOXIN-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl)-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine trifluoroacetate, N-[[3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-1-(3-fluorophenyl)-4-phenyl-1H-imidazol-2-amine trifluoroacetate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)