SML3903
Insulin glargine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
HOE 901, [GlyA21,ArgB31,ArgB32]insulin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C267H404N72O78S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
6062.89
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
(Powder or Lyophilized powder or film)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2
Insulin glargine is an approved long-acting insulin analog used for management of Diabetes Type 1 and Type 2. Insulin glargine is a human insulin analog where A-chain asparagine 21 was replaced by glycine and B-chain carboxy terminal was extended by two arginine residues.
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)