SML3861
Methoxy-X04
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,4′-(1E,1′E)-2,2′-(2-Methoxy-1,4-phenylene)bis(ethene-2,1-diyl)diphenol, 4,4′-[(2-Methoxy-1,4-phenylene)di-(1E)-2,1-ethenediyl]bisphenol, MX04, MXO4, MeO-X04, MeO-XO4, MeX04, MeXO4, Methoxy-XO4, MethoxyX04, MethoxyXO4
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, Faint yellow to dark orange
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3