SML3803
Gabapentin Enacarbil
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[[(1-(Isobutanoyloxy)ethoxy)carbonyl]aminomethyl]cyclohex-1-ylacetic acid, 1-[[[[1-(2-Methyl-1-oxopropoxy)ethoxy]carbonyl]amino]methyl]cyclohexaneacetic acid, XP 13512
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
oil
Colore
, Faint yellow to dark yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CC1(CCCCC1)CC(=O)O)C(=O)OC(OC(=O)C(C)C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-11(2)14(20)22-12(3)23-15(21)17-10-16(9-13(18)19)7-5-4-6-8-16/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19)
TZDUHAJSIBHXDL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)