1513005
USP
Phenacetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Acetyl-p-phenetidin, 4′-Ethoxyacetanilide, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, p-Acetophenetidide, Acetophenetidin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenacetin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
133-136 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Pyrimethamine Compounded Oral Suspension
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)