SML3717
C11-BODIPY581/591
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(T-4)-Difluoro[5-[[5-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadien-1-yl]-2H-pyrrol-2-ylidene-κN]methyl]-1H-pyrrole-2-undecanoato(2-)-κN1]-borate(1-), monohydrogen, BODIPY 581/591 C11, BP-C11, Borate(1-), (T-4)-difluoro[5-[[5-[(1E,3E)-4-phenyl-1,3-butadien-1-yl]-2H-pyrrol-2-ylidene-κN]methyl]-1H-pyrrole-2-undecanoato(2-)-κN1]-, hydrogen (1:1), C11 BODIPY(581/591), C11 BODIPY581/591, C11-BDP, C11-BODIPY, C11-BP
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
brown to black
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)