SML3652
TASP0277308
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-3,4-Dichloro-N-(1-(4-ethyl-5-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenoxy)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl)benzenesulfonamide, 3,4-Dichloro-N-[(1R)-1-[4-ethyl-5-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenoxy]-4H-1,2,4-triazol-3-yl]ethyl]benzenesulfonamide, TASP 0277308, TASP-0277308
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)