SML3487
X4-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Cycloheptanecarbonyl)-L-phenylalanine, N -(Cycloheptylcarbonyl)-L-phenylalanine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Azioni biochim/fisiol
X4-2 is an inactive control probe for MS47134, which is a selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Nature, 600(7887), 170-175 (2021-11-19)
The MRGPRX family of receptors (MRGPRX1-4) is a family of mas-related G-protein-coupled receptors that have evolved relatively recently1. Of these, MRGPRX2 and MRGPRX4 are key physiological and pathological mediators of itch and related mast cell-mediated hypersensitivity reactions2-5. MRGPRX2 couples to