SML3430
Benvitimod
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-2-Isopropyl-5-styrylbenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxy-4-isopropyl-trans-stilbene, 3,5-Dihydroxy-4-isopropylstilbene, GSK-2894512, Tapinarof, WBI 1001
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, White to Very dark grey
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C1=C(C=C(C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2)O)C
InChI
1S/C17H18O2/c1-12(2)17-15(18)10-14(11-16(17)19)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-12,18-19H,1-2H3/b9-8+
ZISJNXNHJRQYJO-CMDGGOBGSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)