Documenti fondamentali
SML3426
Sigma-Aldrich
Glycerol phenylbutyrate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Propanetriyl tris(4-phenylbutanoate), GPB, Glyceryl tri-[4-phenylbutyrate, HPN 100, Tri(4-phenylbutyryl)glycerol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H38O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
oil
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCC(OC(CCCC1=CC=CC=C1)=O)COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3
InChI
ZSDBFLMJVAGKOU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Glycerol phenylbutyrate, a triacylglycerol, is a prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA). Glycerol phenylbutyrate is a nitrogen-binding agent approved for the chronic management of adult and pediatric patients (≥2 years of age) with urea cycle disorders (UCDs) who cannot be managed by dietary protein restriction and/or amino acid supplementation alone.
Prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA); ammonia scavenger
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)