SML3378
Forodesine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinyl]-3,5-dihydro-4H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, hydrochloride salt, BCX-1777 HCl, ImmH HCl, Immucillin-H HCl
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
, White to very dark grey
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(NC=N1)C([C@@H]3N[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)CO)=CN2.Cl
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)