SML3359
TP-040
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-((1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CC1)CCN1C2=CC=NC(NCC3=CN(C)C=N3)=N2
InChI
1S/C15H22N6/c1-12-4-7-21(8-5-12)14-3-6-16-15(19-14)17-9-13-10-20(2)11-18-13/h3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1-2H3,(H,16,17,19)
PWKAYICUBVNJAZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)