Documenti fondamentali
SML3275
Sigma-Aldrich
Vamorolone
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, (16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione;, VBP 15, VBP15
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4(C3=CC2)C)C[C@H]1C)C)C(=O)CO
InChI
1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1
ZYTXTXAMMDTYDQ-DGEXFFLYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Orally available dissociative steroid with anti-inflammatory efficacy
Vamorolone, a synthetic steroid, is an orally available dissociative steroid with anti-inflammatory efficacy. It is a partial agonist of the glucocorticoid receptor (NR3C1) that appear to be safe and well tolerated. Also, vamorolone is a potent antagonist of the mineralocorticoid receptor (NR3C2). It is under development for children with Duchenne muscular dystrophy.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)