Key Documents
SML3214
Sigma-Aldrich
LDC7559
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
LDC 7559, N-[2-(2-Methoxyphenyl)-4H,10H-pyrazolo[5,1-c][1,4]benzoxazepin-7-yl]-acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
LDC7559 is a potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst and neutrophil cell death (NETosis). LDC7559 decreases neutrophiles efficiency to kill bacteria. It prevents neutrophil-induced tissue damage.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3