Documenti fondamentali
SML3158
Sigma-Aldrich
6-Methylflavone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Punto di fusione
119-122 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-11-7-8-15-13(9-11)14(17)10-16(18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
NOQJBXPAMJLUSS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
6-Methylflavone is a bitter taste blocker that significantly reduces bitter test of HIV drug tenofovir alafenamide in human subjects. 6-Methylflavone is a selective and potent modulator of TAS2R39 bitter test receptor that blocks it response to tenofovir alafenamide. 6-Methylflavone is a positive allosteric modulator (PAM) of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)