Documenti fondamentali
SML3110
Sigma-Aldrich
CRANAD-3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(T-4)-[(1E,6E)-1,7-Bis[6-(diethylamino)-3-pyridinyl]-1,6-heptadiene-3,5-dionato-κO3,κO5]difluoroboron, CRANAD 3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H31BF2N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.35
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
gray to black
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FB(O1)(F)O=C(/C=C/C2=CN=C(N(CC)CC)C=C2)C=C1/C=C/C3=CC=C(N(CC)CC)N=C3
Azioni biochim/fisiol
CRANAD-3, a curcumin analog, is a brain barrier penetrant smart NIRF (near-infrared) probe for both soluble and insoluble Aβ (amyloid beta) species in vivo. CRANAD-3 could be used to monitor the decrease in Aβs after drug treatment in transgenic AD (APP/PS1) mice. CRANAD-3 is suitable for in vivo dually-amplify signal via chemiluminescence resonance energy transfer (DAS-CRET) with ADLumin-1 a brain blood barrier penetrant smart chemiluminescence probe for Aβs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Jing Yang et al.
Nature communications, 11(1), 4052-4052 (2020-08-15)
Turn-on fluorescence imaging is routinely studied; however, turn-on chemiluminescence has been rarely explored for in vivo imaging. Herein, we report the design and validation of chemiluminescence probe ADLumin-1 as a turn-on probe for amyloid beta (Aβ) species. Two-photon imaging indicates