Documenti fondamentali
SML3180
Sigma-Aldrich
PZ15227
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[4-[[2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]-N-[[4-[[(1R)-3-[4-[4-[4-[[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]methyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]-1-oxobutyl]-1-piperazinyl]-1-[(phenylthio)methyl]propyl]amino]-3-[(trifluoromethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]benzamide, PZ 15227
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C71H82ClF3N12O12S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1484.13
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CCC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=C(CN3CCN(C4=CC=C(C(NS(C5=CC=C(N[C@@H](CSC6=CC=CC=C6)CCN7CCN(C(CCCN8C=C(COCCOCCNC9=C%10C(C(N(C%11CCC(NC%11=O)=O)C%10=O)=O)=CC=C9)N=N8)=O)CC7)C(S(C(F)(F)F)(=O)=O)=C5)(=O)=O)=O)C=C4)CC3)C1
InChI
1S/C71H82ClF3N12O12S3/c1-70(2)27-25-57(48-13-17-51(72)18-14-48)50(43-70)44-83-33-35-84(36-34-83)54-19-15-49(16-20-54)66(90)80-102(96,97)56-21-22-59(62(42-56)101(94,95)71(73,74)75)77-52(47-100-55-8-4-3-5-9-55)26-30-82-31-37-85(38-32-82)64(89)12-7-29-86-45-
OWEARFNXBBNNKR-ADXOFTSBSA-N
Descrizione generale
PZ15227 is a proteolysis targeting chimeras (PROTACs) based senolytic agent targeting BCL-XL protein. It is a derivative of ABT-263, a Bcl-2 family protein inhibitor. PZ15227 degrades Bcl-xl by recruiting celebron (CRBN) E3 ligase in senescent cells but not in platelets. Comparative to its parent compound, PZ15227 is less toxic to human platelets because of low CRBN expression in platelets.
Azioni biochim/fisiol
Bcl-xl specific PROTAC that potently targets Bcl-xl for degradation by cereblon E3 ligase
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)