Documenti fondamentali
SML3080
Sigma-Aldrich
C14PC
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[Hydroxy(tetradecyloxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl- ethanaminium inner salt, CDI 166493, D 19390, FOS 14, Fos-choline 14, Tetradecylphosphocholine, n-Tetradecyl-phosphocholine, n-Tetradecylphosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H42NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCCCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3
BETUMLXGYDBOLV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
n-Tetradecylphosphocholine (C14PC), a more stable analog of myristoyl lysophosphatidylcholine, is an inhibitor of MARSA virulence. C14PC is a broad-spectrum inhibitor of Panton–Valentine leucocidin (PVL), LukED and α−toxin. C14PC protects primary human immune cells in vitro against cytolysis by PVL and α-toxin. C14PC can be used as a detergent for membrane solubilization.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)