SML2920
Y-39983 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl-benzamide dihydrochloride, Y 39983, Y39983
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +5 to +9°, c = 1 in methanol
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C1=CC=C(C(NC2=CC=NC3=C2C=CN3)=O)C=C1)C.Cl.Cl
InChI
1S/C16H16N4O.2ClH/c1-10(17)11-2-4-12(5-3-11)16(21)20-14-7-9-19-15-13(14)6-8-18-15;;/h2-10H,17H2,1H3,(H2,18,19,20,21);2*1H/t10-;;/m1../s1
CKFHAVRPVZNMGT-YQFADDPSSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)