SML3005
NMDAR/TRPM4 interface inhibitor C19 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(3-(Aminomethyl)pyrrolidin-1-yl)-N-(2,4,5-trichlorophenyl)acetamide dihydrochloride, C19 dihydrochloride, Compound 19 dihydrochloride, N-(2,4,5-Trichlorophenyl)-3-aminomethyl-1-pyrrolidineacetamide dihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CN1CC(CC1)CN)NC2=CC(Cl)=C(C=C2Cl)Cl.Cl.Cl
InChI
1S/C13H16Cl3N3O.2ClH/c14-9-3-11(16)12(4-10(9)15)18-13(20)7-19-2-1-8(5-17)6-19;;/h3-4,8H,1-2,5-7,17H2,(H,18,20);2*1H
KKZAEWKBOQYGHO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)