Documenti fondamentali
SML2930
Sigma-Aldrich
LH1307
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,2′-Dimethyl-3,3′-bis[2-methyl-4-(2-acetamidoethylamino)-methyl-5-(3-cyanopyridin-5-yl-methoxy)phenoxymethyl]-1,1′-biphenyl, LH 1307, LH-1307, N,N′-(2,2′-(4,4′-(2,2′-Dimethylbiphenyl-3,3′-diyl)bis(methylene)bis(oxy)bis(2-((5-cyanopyridin-3-yl)methoxy)-5-methyl-4,1-phenylene))bis(methylene)bis(azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))diacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H58N8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
915.09
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
room temperature
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC1=CC(COC2=C(C=C(C(OCC3=C(C(C4=CC=CC(COC5=CC(OCC6=CN=CC(C#N)=C6)=C(C=C5C)CNCCNC(C)=O)=C4C)=CC=C3)C)=C2)C)CNCCNC(C)=O)=CN=C1
InChI
1S/C54H58N8O6/c1-35-17-47(29-57-13-15-61-39(5)63)53(65-31-43-19-41(23-55)25-59-27-43)21-51(35)67-33-45-9-7-11-49(37(45)3)50-12-8-10-46(38(50)4)34-68-52-22-54(66-32-44-20-42(24-56)26-60-28-44)48(18-36(52)2)30-58-14-16-62-40(6)64/h7-12,17-22,25-28,57-58H,13
RNCINFJGGSQEHN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
LH1307 is a potent programmed cell death-1/programmed death-ligand 1 (PD-1 (CD279, PDCD1)/PD-L1 (B7-H1, PDCD1-L1)) protein-protein interaction (PPI) inhibitor (IC50 = 3 nM by HTRF assay) that induces symmetrically arranged PD-L1 homodimer formation by targeting PD-L1 at the PD-1 binding site. LH1307 effectively blocks cell surface PD-1/PD-L1 interaction between PD-1-expressing Jurkat cells and co-cultured PD-L1-expressing U2OS cells (SHP-1 recruitment IC50 = 79 nM) or co-cultured PD-L1-expressing aAPC/CHO-K1 cells (NFAT signaling restoration EC50 = 763 nM).
Potent programmed cell death-1 (PD-1, CD279, PDCD1)/PD-1 ligand (PD-L1, B7-H1, PDCD1-L1) protein-protein interaction (PPI) inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)