Documenti fondamentali
SML2906
Sigma-Aldrich
ERGi-USU
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[2-(2-Thiazolyl)diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[2-Thiazolylazo]-2-naphthol, NSC139021, TAN
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.30
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
faint brown to dark red
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H
IOMXCGDXEUDZAK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
ERGi-USU is a selective and potent inhibitor of growth of ERG positive cancer cell lines, while spearing normal prostate or endothelial cells. It potently inhibits growth of ERG positive VCaP xenografts in mice. ERGi-USU is a potent and selective ligand of the ribosomal atypical kinase RIOK2 (right open reading frame (RIO) kinase 2) that induces ribosomal stress.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3