SML2796
PVHD121
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-(4-Methoxyphenyl)-α-methyl-4-quinazolinemethanol
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C)(C1=NC=NC2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)OC
InChI
WGDUWVWCDNCAOT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)