Key Documents
SML2795
Sigma-Aldrich
IMP-1700
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-[4-[thioxo[[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]methyl]-1-piperazinyl]-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(4-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamothioyl)piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H22F4N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.53
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C1=CN(C2CC2)C(C=C(N3CCN(C(NC4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F)=S)CC3)C(F)=C5)=C5C1=O)=O
Azioni biochim/fisiol
IMP-1700 is a cell-active and potent inhibitor of bacterial DNA repair that inhibits the bacterial SOS-response to DNA damage. IMP-1700 targets AddAB/RecBCD repair complex and potentiates quinolone antibiotic activity in methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3