SML2794
Erastin2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-((4-(2-(4-Chlorophenoxy)acetyl)piperazin-1-yl)methyl)-3-(4-isopropoxybiphenyl-3-yl)quinazolin-4(3H)-one, 2-[[4-[2-(4-Chlorophenoxy)acetyl]-1-piperazinyl]methyl]-3-[4-(1-methylethoxy)[1,1′-biphenyl]-3-yl]-4(3H)-quinazolinone, 35MEW28
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N(C1=C(OC(C)C)C=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)C(CN3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)=N5)C6=C5C=CC=C6
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)