SML2769
ASS234
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N,1-Dimethyl-5-[3-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]propoxy]-N-2-propyn-1-yl-1H-indole-2-methanamine, N-[[5-[3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)propoxy]-1-methyl-1H-indol-2-yl]methyl]-N-methyl-2-propyn-1-amine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C(CN(CC#C)C)=CC2=C1C=CC(OCCCC(CC3)CCN3CC4=CC=CC=C4)=C2
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3