Documenti fondamentali
SML2751
Sigma-Aldrich
UCSF7447
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Bromo-4-chloro-N-[3-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine, ZINC555417447
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12BrClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.64
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1c(ccc(c1)Cl)CNc2cc(ccc2)c3[nH]ncn3
InChI
1S/C15H12BrClN4/c16-14-7-12(17)5-4-11(14)8-18-13-3-1-2-10(6-13)15-19-9-20-21-15/h1-7,9,18H,8H2,(H,19,20,21)
QPTCYEYTAWEZNT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
UCSF7447 (ZINC555417447) brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor, which decelerates re-entrainment in mouse model of east-bound jetlag. Unexpectedly UCSF7447 advances the phase of the mouse circadian clock when administer at dusk.
brain permeable, potent and selective inverse agonist of both human and mouse melatonin MT1 receptor
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)