SML2705
TP-008
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)-5-methyl-4-pyridinyl]-1,2-dihydro-2-oxo-3H -imidazo[4,5-c ]pyridine-3-acetamide, 2-(1-(2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)-5-methylpyridin-4-yl)-2-oxo-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-3(2H)-yl)acetamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(cc(cc1)Cl)c2ncc(c(c2)[n]3c4c([n]([c]3=O)CC(=O)N)cncc4)C
InChI
1S/C20H15ClFN5O2/c1-11-8-25-15(13-6-12(21)2-3-14(13)22)7-17(11)27-16-4-5-24-9-18(16)26(20(27)29)10-19(23)28/h2-9H,10H2,1H3,(H2,23,28)
LVEUPFUJRKZPEN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)