Documenti fondamentali
SML2484
Sigma-Aldrich
AZD3839
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1S)-1-[2-(Difluoromethyl)-4-pyridinyl]-4-fluoro-1-[3-(5-pyrimidinyl)phenyl]-1H-isoindol-3-amine, (S)-1-[2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]-4-fluoro-1-[3-(pyrimidin-5-yl)phenyl]-1H-isoindol-3-amine, AZD 3839, AZD-3839
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H16F3N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=N[C@@](C2=CC=CC(C3=CN=CN=C3)=C2)(C4=CC(C(F)F)=NC=C4)C5=CC=CC(F)=C51
Azioni biochim/fisiol
AZD3839 is a potent and selective BACE1 inhibitor (Ki = 26.1 nM/BACE1, 372.4 nM/BACE2, >25 μM/Cathepsin D by cell-free TR-FRET; hERG IC50 = 4.8 μM) that effectively suppresses cellular BACE1 activity in neuron cultures (sAPPβ release IC50 = 16.7 nM/SH-SY5Y; Aβ40 release IC50 = 4.8 nM/SH-SY5Y AAP695wt, 32.2 nM/N2A, 24.8 nM/guinea pig cortical neurons, 51 nM/murine cortical neurons) and exhibits in vivo Aβ40-, Aβ42-, sAPPβ-reducing efficacy (80 & 160 μmol/kg mouse, p.o.; 100 & 200 μmol/kg guinea pigs, p.o., 2.5 & 20 μmol/kg cynomolgus monkeys, i.v.) with good pharmacokinetic properties and oral availability.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)