ERMAD442K
Lambda DNA solution
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Certified for the DNA mass concentration of LAMBDA DNA in a solution.
ERM-AD442K_cert
ERM-AD442K_report
ERM-AD442K_origin</A
ERM-AD442K_cert
ERM-AD442K_report
ERM-AD442K_origin</A
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAD442K
ERMAD442K
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)