SML2256
D3-βArr
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(1-Phenylethyl)-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine, N-(1-Phenylethyl)-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(N3CCNCC3)=NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C20H23N5/c1-15(16-7-3-2-4-8-16)22-19-17-9-5-6-10-18(17)23-20(24-19)25-13-11-21-12-14-25/h2-10,15,21H,11-14H2,1H3,(H,22,23,24)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)