SML0998
AdipoRon
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Benzoylphenoxy)-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-acetamide, AdipoR agonist
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N2(CCC(CC2)NC(=O)COc3ccc(cc3)C(=O)c4ccccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H28N2O3/c30-26(28-24-15-17-29(18-16-24)19-21-7-3-1-4-8-21)20-32-25-13-11-23(12-14-25)27(31)22-9-5-2-6-10-22/h1-14,24H,15-20H2,(H,28,30)
SHHUPGSHGSNPDB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)