SML2058
5,7-Dihydroxytryptamine hydrobromide
≥94% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2-Aminoethyl)-1H-indole-5,7-diol, 5,7-DHT hydrobromide, 5,7-DiHT hydrobromide, 7-Hydroxyserotonin hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to dark brown
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCC1=CNC2=C(O)C=C(O)C=C21.[H]Br
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-2-1-6-5-12-10-8(6)3-7(13)4-9(10)14/h3-5,12-14H,1-2,11H2
LXWHQTNFZDTKBH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)